trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2357-5G PC2357-25G
APOSPC2357-5GEA 589 CHF
APOSPC2357-5G APOSPC2357-25G
trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane 97%
trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Formel: C₄H₂F₆
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094154
CAS-Nummer: 23012-94-4