1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2345-10G PC2345-5G
APOSPC2345-10GEA 262 CHF
APOSPC2345-10G APOSPC2345-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione
Formel: C₇H₅F₇O₂
MW: 254.11 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C/38mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00511282
CAS-Nummer: 356-30-9