2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Amino-3,5-dibrom-α,α,α-trifluortoluol
PC2330CM-25G
APOSPC2330CM-25GEA 26.2 CHF
APOSPC2330CM-25G
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin 97%
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
MW: 318,92 g/mol
Siedepunkt: 58 °C/0.7mmHg
Melting Pt: 40…43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00178769
CAS-Nummer: 71757-14-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III