3-Brom-2-chlorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC2303-1G PC2303-5G PC2303-25G
APOSPC2303-1GEA 26.2 CHF
APOSPC2303-1G APOSPC2303-5G APOSPC2303-25G
3-Brom-2-chlorbenzotrifluorid 98%
3-Brom-2-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45 g/mol
Siedepunkt: 75…77 °C/0.5mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115994
CAS-Nummer: 56131-47-6