1,2-Dibromtetrafluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2290-25G PC2290-5G
APOSPC2290-25GEA 348 CHF
APOSPC2290-25G APOSPC2290-5G
1,2-Dibromtetrafluorbenzol 98%
1,2-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Siedepunkt: 198 °C
Dichte: 2.238 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039209
CAS-Nummer: 827-08-7
EINECS: 212-564-7