3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-fluorobenzene
PC2283-5G
PC2283-100G
PC2283-25G
APOSPC2283-5GEA
26.2
CHF
APOSPC2283-5G
APOSPC2283-100G
APOSPC2283-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formel:
C₈H₃F₇ MW: 232,1 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017997 CAS-Nummer: 35564-19-3 |