3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2278-1G
PC2278-5G
PC2278-25G
PC2278-10G
APOSPC2278-1GEA
26.2
CHF
APOSPC2278-1G
APOSPC2278-5G
APOSPC2278-25G
APOSPC2278-10G
3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
Formel:
C6H7FN2 Melting Pt: 40.9…42.2 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061130 CAS-Nummer: 18645-88-0 |