3-Fluor-2-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2277-5G PC2277-1G PC2277-25G PC2277-100G
APOSPC2277-5GEA 43.6 CHF
APOSPC2277-5G APOSPC2277-1G APOSPC2277-25G APOSPC2277-100G
3-Fluor-2-nitroanilin 97%
3-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.1145 g/mol
Melting Pt: 78…79 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07368750
CAS-Nummer: 567-63-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III