2,5-Dibrom-1-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
PC2261-100G PC2261-1KG PC2261-500G
APOSPC2261-100GEA 48.8 CHF
APOSPC2261-100G APOSPC2261-1KG APOSPC2261-500G
2,5-Dibrom-1-fluorbenzol 98%
2,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Siedepunkt: 216 °C
Melting Pt: 33…36 °C
Flash-Pt: 101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010603
CAS-Nummer: 1435-52-5