3-Amino-4-methylbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC2210-1G
PC2210-25G
PC2210-5G
APOSPC2210-1GEA
26.2
CHF
APOSPC2210-1G
APOSPC2210-25G
APOSPC2210-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluorid 97%
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Formel:
C₈H₈F₃N MW: 175,16 g/mol Melting Pt: 36…40 °C Flash-Pt: 96 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134580 CAS-Nummer: 25449-96-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |