Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
PC2198-1G PC2198-250MG
APOSPC2198-1GEA 488 CHF
APOSPC2198-1G APOSPC2198-250MG
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Rh
MW: 406.072 g/mol
Melting Pt: 190 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075045
CAS-Nummer: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II