Bis(1,5-cyclooctadien)iridium(I)tetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
PC2197-500MG PC2197-1G
APOSPC2197-500MGEA 674 CHF
APOSPC2197-500MG APOSPC2197-1G
Bis(1,5-cyclooctadien)iridium(I)tetrafluoroborat
Bis(1,5-cyclooctadien)iridium(I)tetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Ir
MW: 495.383 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079664
CAS-Nummer: 35138-23-9