2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
PC2195-100G PC2195-25G PC2195-5G
APOSPC2195-100GEA 94 CHF
APOSPC2195-100G APOSPC2195-25G APOSPC2195-5G
2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol 98%
2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Br₂F₃
Melting Pt: 46…48 °C
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013554
CAS-Nummer: 7657-09-2