2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Diamino-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2192-1G PC2192-5G
APOSPC2192-1GEA 66.2 CHF
APOSPC2192-1G APOSPC2192-5G
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine
Contains ~14% 1,4-isomer
Formel: C₆H₄F₄N₂
MW: 180,11 g/mol
Melting Pt: 131…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039764
CAS-Nummer: 1198-63-6