2-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2146-1G PC2146-5G PC2146-10G
APOSPC2146-1GEA 26.2 CHF
APOSPC2146-1G APOSPC2146-5G APOSPC2146-10G
2-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Melting Pt: 168…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797918
CAS-Nummer: 348-27-6