7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Fluoroindan-1-one
PC2136-1G PC2136-5G
APOSPC2136-1GEA 43.6 CHF
APOSPC2136-1G APOSPC2136-5G
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Formel: C₉H₇FO
MW: 150,1500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368749
CAS-Nummer: 651735-59-0