4'-Cyan-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
PC2106-1G
PC2106-5G
PC2106-10G
APOSPC2106-1GEA
105
CHF
APOSPC2106-1G
APOSPC2106-5G
APOSPC2106-10G
4'-Cyan-3'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Cyan-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O Melting Pt: 170…173 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052360 CAS-Nummer: 97760-99-1 |