4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)benzonitrile
PC2103D-10G
PC2103D-1G
PC2103D-5G
APOSPC2103D-10GEA
200
CHF
APOSPC2103D-10G
APOSPC2103D-1G
APOSPC2103D-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile 97%
4-{[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbonitrile
Formel:
C₁₃H₇F₃N₂O MW: 264,21 g/mol Melting Pt: 83…85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173780 CAS-Nummer: 175277-01-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |