4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC210032-25G
PC210032-5G
APOSPC210032-25GEA
742
CHF
APOSPC210032-25G
APOSPC210032-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene 96%
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃FINO₂ MW: 267.00 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16658618 CAS-Nummer: 41860-64-4 |