2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC210031-1G
PC210031-500MG
PC210031-5G
PC210031-25G
APOSPC210031-1GEA
76.6
CHF
APOSPC210031-1G
APOSPC210031-500MG
APOSPC210031-5G
APOSPC210031-25G
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile 95%
2-Chloro-5-fluoronicotinonitrile
Formel:
C₆H₂ClFN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15526908 CAS-Nummer: 791644-48-9 |