4-Fluorphenylboronsäureneopentylglycolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
PC210017-5G
APOSPC210017-5GEA 71.5 CHF
APOSPC210017-5G
4-Fluorphenylboronsäureneopentylglycolester
4-Fluorphenylboronsäureneopentylglycolester
Formel: C₁₁H₁₄BFO₂
MW: 208,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663850
CAS-Nummer: 225916-39-2