Kupfer(II)fluorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Cupric fluoride
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 453 CHF
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Kupfer(II)fluorid, wasserfrei 99%
Kupfer(II)fluorid
Formel: CuF₂
Melting Pt: 950 °C (dec.)
Dichte: 4.23 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010977
CAS-Nummer: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8,III