2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 149 CHF
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210,59 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C/0.25mmHg
Melting Pt: 39…41 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052916
CAS-Nummer: 86398-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III