2-Chlor-1-ethoxy-1,1,2-trifluorethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2060-25G PC2060-5G
APOSPC2060-25GEA 69.6 CHF
APOSPC2060-25G APOSPC2060-5G
2-Chlor-1-ethoxy-1,1,2-trifluorethan 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether
Formel: C₄H₆ClF₃O
MW: 162,54 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/630mmHg
Dichte: 1.273 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00018849
CAS-Nummer: 310-71-4
UN: 3271
ADR: 3,II