N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-D-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC2054-10G PC2054-5G
APOSPC2054-10GEA 173 CHF
APOSPC2054-10G APOSPC2054-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Melting Pt: 83…86 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00079669
CAS-Nummer: 57292-45-2