3-(3-Fluorphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
PC2030-250MG PC2030-5G PC2030-10G
APOSPC2030-250MGEA 17.6 CHF
APOSPC2030-250MG APOSPC2030-5G APOSPC2030-10G
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure 98%
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Siedepunkt: 125 °C/10.5mmHg
Melting Pt: 43…47 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310821
CAS-Nummer: 458-45-7