2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2023-1G PC2023-250MG PC2023-5G
APOSPC2023-1GEA 149 CHF
APOSPC2023-1G APOSPC2023-250MG APOSPC2023-5G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
MW: 309,08 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/0.3mmHg
Melting Pt: 52…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068143
CAS-Nummer: 175137-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III