3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201359-10G
PC201359-1G
PC201359-5G
APOSPC201359-10GEA
1120
CHF
APOSPC201359-10G
APOSPC201359-1G
APOSPC201359-5G
3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine 95+%
3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine
Formel:
C₁₀H₁₂FNS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
887344-28-7 |