6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201329-250MG
PC201329-1G
APOSPC201329-250MGEA
133
CHF
APOSPC201329-250MG
APOSPC201329-1G
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one
Formel:
C₇H₅FN₂O MW: 152,1300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16038756 CAS-Nummer: 862274-39-3 |