5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinic acid
PC201310-100MG PC201310-250MG PC201310-1G
APOSPC201310-100MGEA 0 CHF
APOSPC201310-100MG APOSPC201310-250MG APOSPC201310-1G
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 96%
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18256834
CAS-Nummer: 796090-31-8