5-Amino-6-fluor-1H-indazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indazol-5-amine
PC201288-100MG PC201288-250MG PC201288-1G
APOSPC201288-100MGEA 159 CHF
APOSPC201288-100MG APOSPC201288-250MG APOSPC201288-1G
5-Amino-6-fluor-1H-indazol 96%
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₆FN₃
MW: 151,1400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261137
CAS-Nummer: 709046-14-0