6-Fluoro-1-tetralone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201285-1G PC201285-5G
APOSPC201285-1GEA 119 CHF
APOSPC201285-1G APOSPC201285-5G
6-Fluoro-1-tetralone 97%
6-Fluoro-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉FO
MW: 164,1763 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09031370
CAS-Nummer: 703-67-3