2-Amino-5-(trifluormethyl)pyrazin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201283-100MG PC201283-250MG PC201283-1G
APOSPC201283-100MGEA 94 CHF
APOSPC201283-100MG APOSPC201283-250MG APOSPC201283-1G
2-Amino-5-(trifluormethyl)pyrazin 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formel: C₅H₄F₃N₃
Melting Pt: 131…133 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10697797
CAS-Nummer: 69816-38-2