4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201277-5G
APOSPC201277-5GEA 188 CHF
APOSPC201277-5G
4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅ClFN
MW: 215,7000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632528
CAS-Nummer: 6716-98-9