3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201241-250MG PC201241-1G PC201241-5G
APOSPC201241-250MGEA 83.6 CHF
APOSPC201241-250MG APOSPC201241-1G APOSPC201241-5G
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel: C7H3BrF3N3
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234995
CAS-Nummer: 375857-65-1