4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201236-100G PC201236-25G PC201236-5G
APOSPC201236-100GEA 527 CHF
APOSPC201236-100G APOSPC201236-25G APOSPC201236-5G
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MW: 131.53 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112503
CAS-Nummer: 34941-92-9