7-Fluor-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201233-10G
PC201233-25G
PC201233-5G
PC201233-1G
APOSPC201233-10GEA
94
CHF
APOSPC201233-10G
APOSPC201233-25G
APOSPC201233-5G
APOSPC201233-1G
7-Fluor-1H-indazol 98%
7-Fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₅FN₂ Melting Pt: 123…127 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09026976 CAS-Nummer: 341-24-2 |