2-Fluor-1-iod-4-nitrobenzol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201225-10G
PC201225-5G
PC201225-1G
APOSPC201225-10GEA
209
CHF
APOSPC201225-10G
APOSPC201225-5G
APOSPC201225-1G
2-Fluor-1-iod-4-nitrobenzol 95+%
2-Fluor-1-iod-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃FINO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00033987 CAS-Nummer: 2996-30-7 |