3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201207-1G PC201207-250MG
APOSPC201207-1GEA 316 CHF
APOSPC201207-1G APOSPC201207-250MG
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃ClFNO
MW: 217,6700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09879244
CAS-Nummer: 23123-11-7