3-Fluor-4-pyridon 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxypyridine, 3-Fluoropyridin-4-ol
PC201201-10G PC201201-1G PC201201-5G
APOSPC201201-10GEA 528 CHF
APOSPC201201-10G APOSPC201201-1G APOSPC201201-5G
3-Fluor-4-pyridon 95+%
3-Fluor-4-pyridon
Formel: C₅H₄FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 22282-73-1