7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201199-1G PC201199-250MG PC201199-5G
APOSPC201199-1GEA 248 CHF
APOSPC201199-1G APOSPC201199-250MG APOSPC201199-5G
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N
MW: 237,6500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861544
CAS-Nummer: 220247-87-0