2,4-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201189-1G
PC201189-5G
APOSPC201189-1GEA
187
CHF
APOSPC201189-1G
APOSPC201189-5G
2,4-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd 95+%
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄F₂O₂ MW: 158,1000 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12405741 CAS-Nummer: 192927-69-8 |