3-Brom-5-fluorchinolin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201138-100MG PC201138-250MG
APOSPC201138-100MGEA 330 CHF
APOSPC201138-100MG APOSPC201138-250MG
3-Brom-5-fluorchinolin 95+%
3-Bromo-5-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22690573
CAS-Nummer: 1416439-00-3