3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201100-100MG PC201100-1G PC201100-250MG
APOSPC201100-100MGEA 110 CHF
APOSPC201100-100MG APOSPC201100-1G APOSPC201100-250MG
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine
Formel: C5H2Br2FN
MW: 254,882 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193300
CAS-Nummer: 1260843-59-1