3-Brom-7-fluor-1H-indazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201097-1G PC201097-250MG PC201097-5G
APOSPC201097-1GEA 209 CHF
APOSPC201097-1G APOSPC201097-250MG APOSPC201097-5G
3-Brom-7-fluor-1H-indazol 97%
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.0200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193285
CAS-Nummer: 1257853-72-7