3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201069-1G PC201069-250MG PC201069-5G
APOSPC201069-1GEA 78.8 CHF
APOSPC201069-1G APOSPC201069-250MG APOSPC201069-5G
3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine 97%
3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine
Formel: C5H4ClFN2
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260907
CAS-Nummer: 1214330-79-6