6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
PC201063-100MG PC201063-1G PC201063-250MG
APOSPC201063-100MGEA 116 CHF
APOSPC201063-100MG APOSPC201063-1G APOSPC201063-250MG
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,543 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16610397
CAS-Nummer: 1211578-46-9