3-Brom-5-fluor-4-methylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201059-1G PC201059-5G PC201059-250MG
APOSPC201059-1GEA 128 CHF
APOSPC201059-1G APOSPC201059-5G APOSPC201059-250MG
3-Brom-5-fluor-4-methylpyridin 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.0130 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18257616
CAS-Nummer: 1211517-76-8