3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-azetidine hydrochloride
PC201042-1G PC201042-250MG PC201042-5G
APOSPC201042-1GEA 156 CHF
APOSPC201042-1G APOSPC201042-250MG APOSPC201042-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formel: C10H11ClF3NO
MW: 253,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664837
CAS-Nummer: 1188374-88-0