4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201037-1G PC201037-250MG
APOSPC201037-1GEA 330 CHF
APOSPC201037-1G APOSPC201037-250MG
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₁F₃O₃
MW: 212,1700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13659409
CAS-Nummer: 1163729-47-2